missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Methyl Phencyclidine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-methyl PCP (hydrochloride) |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H27N.ClH/c1-16-8-10-17(11-9-16)18(12-4-2-5-13-18)19-14-6-3-7-15-19;/h8-11H,2-7,12-15H2,1H3;1H |
| Formel vægt | 293.191 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?