missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Methyl-N1-(3-phenylpropyl)benzene-1,2-diamine, TRC

Artikelnummer. 30468430
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30468430 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30468430 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3259045MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-N1-(3-phenylpropyl)benzene-1,2-diamine
CAS 749886-87-1
Molekylær formel C16 H20 N2
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C16H20N2/c1-13-9-10-16(15(17)12-13)18-11-5-8-14-6-3-2-4-7-14/h2-4,6-7,9-10,12,18H,5,8,11,17H2,1H3
SMIL Cc1ccc(NCCCc2ccccc2)c(N)c1
IUPAC navn 4-methyl-1-N-(3-phenylpropyl)benzene-1,2-diamine
Molekylvægt (g/mol) 240.34
Formel vægt 240.1626
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.