Få mere at vide
4-Methyl-N-(methyl-13C)benzenesulfonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-N-(methyl-13C)benzenesulfonamide |
| CAS | 404839-31-2 |
| Molekylær formel | C713CH11NO2S |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO2S/c1-7-3-5-8(6-4-7)12(10,11)9-2/h3-6,9H,1-2H3/i2+1 |
| SMIL | [13CH3]NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1 |
| IUPAC navn | 4-methyl-N-(1^{13}C)methylbenzenesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.23 |
| Formel vægt | 186.0544 |