Få mere at vide
4-Methyl-N-[4-methyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]benzamide, Mikromol™
Beskrivelse
4-Methyl-N-[4-methyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]benzamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-N-[4-methyl-3-[(4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino]phenyl]benzamide |
| CAS | 152459-96-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Methyl-N-[4-methyl-3-[(4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino]phenyl]benzamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C24 H21 N5 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzamide, 4-methyl-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-, 4-Methyl-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]benzamide, 4-Methyl-N-[4-methyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]benzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C24H21N5O/c1-16-5-8-18(9-6-16)23(30)27-20-10-7-17(2)22(14-20)29-24-26-13-11-21(28-24)19-4-3-12-25-15-19/h3-15H,1-2H3,(H,27,30)(H,26,28,29) |
| SMIL | Cc1ccc(cc1)C(=O)Nc2ccc(C)c(Nc3nccc(n3)c4cccnc4)c2 |
| IUPAC navn | 4-methyl-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridyl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]benzamide |
| Vis mere |