Få mere at vide
4-Methyl-N-[4-methyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]benzamide, Mikromol™
Artikelnummer. 17994296
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17994296 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17994296 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3566.280025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Methyl-N-[4-methyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]benzamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-N-[4-methyl-3-[(4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino]phenyl]benzamide
CAS 152459-96-6
Analyt- eller komponentnavne 4-Methyl-N-[4-methyl-3-[(4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino]phenyl]benzamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H21 N5 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzamide, 4-methyl-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-, 4-Methyl-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]benzamide, 4-Methyl-N-[4-methyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]benzamide
InChI formel InChI=1S/C24H21N5O/c1-16-5-8-18(9-6-16)23(30)27-20-10-7-17(2)22(14-20)29-24-26-13-11-21(28-24)19-4-3-12-25-15-19/h3-15H,1-2H3,(H,27,30)(H,26,28,29)
SMIL Cc1ccc(cc1)C(=O)Nc2ccc(C)c(Nc3nccc(n3)c4cccnc4)c2
IUPAC navn 4-methyl-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridyl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]benzamide
Molekylvægt (g/mol) 395.46
Mængde 25 mg
Formel vægt 395.1746 g/mol