Få mere at vide
4-Methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-nitrobenzamid, Mikromol™
Artikelnummer. 17921096
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17921096 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17921096 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3374.130025
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-Methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluormethyl)phenyl]-3-nitrobenzamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-nitrobenzamide
CAS 1157857-29-8
Analyt- eller komponentnavne 4-Methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-nitrobenzamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H15 F3 N4 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzamide, 4-methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-nitro-, 4-Methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-nitro-benzamide
InChI formel InChI=1S/C19H15F3N4O3/c1-11-3-4-13(5-17(11)26(28)29)18(27)24-15-6-14(19(20,21)22)7-16(8-15)25-9-12(2)23-10-25/h3-10H,1-2H3,(H,24,27)
SMIL Cc1cn(cn1)c2cc(NC(=O)c3ccc(C)c(c3)[N+](=O)[O-])cc(c2)C(F)(F)F
IUPAC navn 4-methyl-N-[3-(4-methylimidazol-1-yl)-5-(trifluormethyl)phenyl]-3-nitrobenzamid
Molekylvægt (g/mol) 404.3426
Mængde 25 mg
Formel vægt 404.1096 g/mol