missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Methyl-N-[(1S)-1-methyl-2-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy]ethyl]benzenesulfonamide, TRC

Artikelnummer. 30484089
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30484089 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30484089 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3204052.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-N-[(1S)-1-methyl-2-[((4-methylphenyl)sulfonyl)oxy]ethyl]benzenesulfonamide
CAS 88129-44-6
Molekylær formel C17H21NO5S2
Mængde 2.5 g
Synonym (S)-4-Methyl-N-[1-methyl-2-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy]ethyl]benzenesulfonamide, (S)-2-[[(4-Methylphenyl)sulfonyl]amino]propyl 4-methylbenzenesulfonate
InChI formel InChI=1S/C17H21NO5S2/c1-13-4-8-16(9-5-13)24(19,20)18-15(3)12-23-25(21,22)17-10-6-14(2)7-11-17/h4-11,15,18H,12H2,1-3H3/t15-/m0/s1
SMIL O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(OC[C@H](C)NS(C2=CC=C(C)C=C2)(=O)=O)=O
IUPAC navn [(2S)-2-[(4-methylphenyl)sulfonylamino]propyl] 4-methylbenzenesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 383.48
Formel vægt 383.0861
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.