missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Methyl-N-[(1S)-1-methyl-2-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy]ethyl]benzenesulfonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-N-[(1S)-1-methyl-2-[((4-methylphenyl)sulfonyl)oxy]ethyl]benzenesulfonamide |
| CAS | 88129-44-6 |
| Molekylær formel | C17H21NO5S2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (S)-4-Methyl-N-[1-methyl-2-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy]ethyl]benzenesulfonamide, (S)-2-[[(4-Methylphenyl)sulfonyl]amino]propyl 4-methylbenzenesulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NO5S2/c1-13-4-8-16(9-5-13)24(19,20)18-15(3)12-23-25(21,22)17-10-6-14(2)7-11-17/h4-11,15,18H,12H2,1-3H3/t15-/m0/s1 |
| SMIL | O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(OC[C@H](C)NS(C2=CC=C(C)C=C2)(=O)=O)=O |
| IUPAC navn | [(2S)-2-[(4-methylphenyl)sulfonylamino]propyl] 4-methylbenzenesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 383.48 |
| Formel vægt | 383.0861 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?