Få mere at vide
4-methylhippursyre, TRC
Artikelnummer. 30478273
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30478273 5 g
1 options
Artikelnummer. 30478273 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3119755G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl Hippuric Acid
CAS 27115-50-0
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C10 H11 N O3
Mængde 5 g
Synonym Glycine','N-(4-methylbenzoyl)-, Hippuric acid','p-methyl- (6CI,8CI), N-(4-Methylbenzoyl)glycine, (4-Methylbenzoylamino)acetic acid, 2-[(4-Methylbenzoyl)amino]acetic acid, 2-[(4-Methylphenyl)formamido]acetic acid, 4-Methylhippuric acid, N-(p-Methylbenzoyl)glycine, NSC 126814, [[(4-Methylphenyl)carbonyl]amino]acetic acid, p-Methylhippuric acid, p-Toluric acid, 4-Methyl hippuric acid
InChI formel InChI=1S/C10H11NO3/c1-7-2-4-8(5-3-7)10(14)11-6-9(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,14)(H,12,13)
SMIL Cc1ccc(cc1)C(=O)NCC(=O)O
IUPAC navn 2-[(4-methylbenzoyl)amino]eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 193.2
Formel vægt 193.0739
Procent renhed >95