missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-methylhippursyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl Hippuric Acid |
| CAS | 27115-50-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C10 H11 N O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Glycine','N-(4-methylbenzoyl)-, Hippuric acid','p-methyl- (6CI,8CI), N-(4-Methylbenzoyl)glycine, (4-Methylbenzoylamino)acetic acid, 2-[(4-Methylbenzoyl)amino]acetic acid, 2-[(4-Methylphenyl)formamido]acetic acid, 4-Methylhippuric acid, N-(p-Methylbenzoyl)glycine, NSC 126814, [[(4-Methylphenyl)carbonyl]amino]acetic acid, p-Methylhippuric acid, p-Toluric acid, 4-Methyl hippuric acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO3/c1-7-2-4-8(5-3-7)10(14)11-6-9(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,14)(H,12,13) |
| SMIL | Cc1ccc(cc1)C(=O)NCC(=O)O |
| IUPAC navn | 2-[(4-methylbenzoyl)amino]eddikesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.2 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?