Få mere at vide
4-Methyl Ethynyl Estradiol, TRC
Artikelnummer. 30134146
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134146 50 mg
30134155 25 mg
30040897 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30134146 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM30496550MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 155683-61-7
Molekylær formel C21 H26 O2
Molekylvægt (g/mol) 310.43
Synonym (17α)-4-Methyl-19-norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,17-diol (9CI), 4-Methyl Ethynyl Estradiol, 4-Methyl-19-nor-17α-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,17-diol (4-Methyl-ethinylestradiol), Ethinylestradiol Imp K. (EP)
IUPAC navn (8R,9S,13S,14S,17R)-17-ethynyl-4,13-dimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
SMIL Cc1c(O)ccc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@]4(O)C#C)[C@@H]3CCc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl Ethynyl Estradiol
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C21H26O2/c1-4-21(23)12-10-18-17-6-5-14-13(2)19(22)8-7-15(14)16(17)9-11-20(18,21)3/h1,7-8,16-18,22-23H,5-6,9-12H2,2-3H3/t16-,17-,18+,20+,21+/m1/s1
Formel vægt 310.1933