missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4- Methyl Estradiol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylestradiol |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26O2/c1-11-12-3-4-15-14(13(12)5-7-17(11)20)9-10-19(2)16(15)6-8-18(19)21/h5,7,14-16,18,20-21H,3-4,6,8-10H2,1-2H3/t14-,15-,16+,18+,19+/m1/s1 |
| Formel vægt | 286.1933 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?