missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Methyl Estradiol 17-Valerate, TRC

Artikelnummer. 30483336
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30483336 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30483336 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM30467510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Methylestradiol Valerate
CAS 1359847-37-2
Molekylær formel C24 H34 O3
Mængde 10 mg
Synonym Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol','4-methyl-','17-pentanoate','(17β)- (ACI), 3-Hydroxy-4-methylestra-1,3,5(10)-trien-17beta-yl Pentanoate, Estradiol Valerate Imp. D (EP), 4-Methylestradiol Valerate
InChI formel InChI=1S/C24H34O3/c1-4-5-6-23(26)27-22-12-10-20-19-8-7-16-15(2)21(25)11-9-17(16)18(19)13-14-24(20,22)3/h9,11,18-20,22,25H,4-8,10,12-14H2,1-3H3/t18-,19-,20+,22+,24+/m1/s1
SMIL CCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCc4c(C)c(O)ccc4[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn [(8R,9S,13S,14S,17S)-3-hydroxy-4,13-dimethyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] pentanoate
Molekylvægt (g/mol) 370.525
Formel vægt 370.2508
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.