Få mere at vide
4-(Methyl-d3-nitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Methyl-d3-nitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone |
| CAS | 86270-92-0 |
| Molekylær formel | C10 2H3 H10 N3 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N3O2/c1-13(12-15)7-3-5-10(14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8H,3,5,7H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N(CCCC(=O)c1cccnc1)N=O |
| IUPAC navn | N-(4-oxo-4-pyridin-3-ylbutyl)-N-(trideuteriomethyl)nitrous amide |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.25 |
| Formel vægt | 210.1196 |