Få mere at vide
4-(Methyl-d3-nitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, TRC
Artikelnummer. 30467297
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30467297 10 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30467297 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32574210MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Methyl-d3-nitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol
CAS 1020719-61-2
Molekylær formel C10 2H3 H12 N3 O2
Mængde 10 mg
Synonym 3-Pyridinemethanol, α-[3-(methyl-d3-nitrosoamino)propyl]-, α-[3-(Methyl-d3-nitrosoamino)propyl]-3-pyridinemethanol, (±)-NNAL-d3, NNAL-d3, 4-(Methyl-d3-nitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, 4-(Trideuteriomethylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol-D3 (N-methyl-D3)
InChI formel InChI=1S/C10H15N3O2/c1-13(12-15)7-3-5-10(14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10,14H,3,5,7H2,1H3/i1D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])N(CCCC(O)c1cccnc1)N=O
IUPAC navn N-(4-hydroxy-4-pyridin-3-ylbutyl)-N-(trideuteriomethyl)lattergasamid
Molekylvægt (g/mol) 212.26
Formel vægt 212.1353