Få mere at vide
4-Methyl-d3-imidazole, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylimidazole-d3 |
| CAS | 1219805-95-4 |
| Molekylær formel | C4H3D3N2 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | 4(5)-(Methyl-d3)imidazole, 5-(Methyl-d3)-1 H-imidazole, 4(5)-(Methyl-d3)imidazole, 4-(Methyl-d3)-1 H-imidazole, 4-(Methyl-d3)imidazole, 5-(Methyl-d3)imidazole, NSC 40744-d3; |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H6N2/c1-4-2-5-3-6-4/h2-3 H,1H3,(H,5,6)/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C1=CN=CN1 |
| IUPAC navn | 5-(methyl-d3)-1 H-imidazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 85.12 |
| Formel vægt | 85.07 g/mol |
| Vis mere |