missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Methyl-d3-catechol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylcatechol methyl-d3 |
| CAS | 83719-41-9 |
| Molekylær formel | C7 2H3 H5 O2 |
| Mængde | 0.1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H8O2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,8-9 H,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])c1ccc(O)c(O)c1 |
| IUPAC navn | 4-(trideuteriomethyl)benzene-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 127.16 |
| Formel vægt | 127.0713 g/mol |
| Procent renhed | 97 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?