Få mere at vide
4-(Methyl-d3-amino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Methyl-d3-amino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone Dihydrochloride |
| CAS | 1189727-40-9 |
| Molekylær formel | C10 2H3 H11 N2 O . 2 Cl H |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O.2ClH/c1-11-6-3-5-10(13)9-4-2-7-12-8-9;;/h2,4,7-8,11H,3,5-6H2,1H3;2*1H/i1D3;; |
| SMIL | Cl.Cl.[2H]C([2H])([2H])NCCCC(=O)c1cccnc1 |
| IUPAC navn | 1-pyridin-3-yl-4-(trideuteriomethylamino)butan-1-one;dihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.17 |
| Formel vægt | 253.0828 |