Få mere at vide
4-methyl-D-phenylalanin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11471780
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11471780 1 g 1g
15443707 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11471780 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27518.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 49759-61-7
Molekylær formel C10H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 179.22
MDL nummer MFCD00152137
InChI nøgle DQLHSFUMICQIMB-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-methyl-d-phenylalanine, h-d-phe 4-me-oh, r-2-amino-3-p-tolyl propanoic acid, d-4-methylphenylalanine, d-4-me-phe-oh, 2r-2-amino-3-4-methylphenyl propanoic acid, d-phenylalanine, 4-methyl, h-p-me-phe-oh, 4-methylphenyl-d-alanine, d-4-methylphe
PubChem CID 7015862
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-(4-methylphenyl)propansyre
SMIL CC1=CC=C(CC(N)C(O)=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-D-phenylalanine
Mængde 1 g
Formel vægt 179.22
Procent renhed 98%