missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Methyl-cholest-4-en-3-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-cholest-4-en-3-one |
| CAS | 2041-92-1 |
| Molekylær formel | C11 H12 O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-Methylcholest-4-en-3-one, 4-Methyl-cholest-4-ene-3-one, NSC 123234 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O5/c1-6(12)10(13)7-4-8(15-2)11(14)9(5-7)16-3/h4-5,14H,1-3H3 |
| SMIL | COc1cc(cc(OC)c1O)C(=O)C(=O)C |
| IUPAC navn | 1-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)propane-1,2-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 224.21 |
| Formel vægt | 224.068 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?