missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Methyl Buphedrone Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30476433
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30476433 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30476433 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM294315100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Methylbuphedrone (hydrochloride)
CAS 1336911-98-8
Molekylær formel C12 H17 N O . Cl H
Mængde 100 mg
Synonym 1-Butanone, 2-(methylamino)-1-(4-methylphenyl)-, hydrochloride (1:1), 4-Methylbuphedrone hydrochloride, 4-MeMABP HCl, 2-(Methylamino)-1-(4-methylphenyl)butan-1-one hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H17NO.ClH/c1-4-11(13-3)12(14)10-7-5-9(2)6-8-10;/h5-8,11,13H,4H2,1-3H3;1H
SMIL Cl.CCC(NC)C(=O)c1ccc(C)cc1
IUPAC navn 2-(methylamino)-1-(4-methylphenyl)butan-1-one;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 227.73
Formel vægt 227.1077
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.