missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Methyl-benzenesulfonic Acid 2-[3-(Dimethylphenylsilyl)cyclobutylidene]hydrazide, TRC

Artikelnummer. 30474328
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30474328 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30474328 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32915525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-benzenesulfonic Acid 2-[3-(Dimethylphenylsilyl)cyclobutylidene]hydrazide
CAS 847158-85-4
Molekylær formel C19H24N2O2SSi
Mængde 25 mg
Synonym N'-(3-(Dimethyl(phenyl)silyl)cyclobutylidene)-4-methylbenzenesulfonohydrazide
InChI formel InChI=1S/C19H24N2O2SSi/c1-15-9-11-17(12-10-15)24(22,23)21-20-16-13-19(14-16)25(2,3)18-7-5-4-6-8-18/h4-12,19,21H,13-14H2,1-3H3
SMIL Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NN=C2CC(C2)[Si](C)(C)c3ccccc3
IUPAC navn N-[[3-[dimethyl(phenyl)silyl]cyclobutylidene]amino]-4-methylbenzenesulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 372.56
Formel vægt 372.1328
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.