missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Methyl-benzenesulfonic Acid 2-[3-(Dimethylphenylsilyl)cyclobutylidene]hydrazide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-benzenesulfonic Acid 2-[3-(Dimethylphenylsilyl)cyclobutylidene]hydrazide |
| CAS | 847158-85-4 |
| Molekylær formel | C19H24N2O2SSi |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N'-(3-(Dimethyl(phenyl)silyl)cyclobutylidene)-4-methylbenzenesulfonohydrazide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N2O2SSi/c1-15-9-11-17(12-10-15)24(22,23)21-20-16-13-19(14-16)25(2,3)18-7-5-4-6-8-18/h4-12,19,21H,13-14H2,1-3H3 |
| SMIL | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NN=C2CC(C2)[Si](C)(C)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | N-[[3-[dimethyl(phenyl)silyl]cyclobutylidene]amino]-4-methylbenzenesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 372.56 |
| Formel vægt | 372.1328 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?