missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Methyl-7-trimethylsilyloxycoumarin, TRC

Artikelnummer. 30476888
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30476888 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30476888 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3309801G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-7-trimethylsilyloxycumarin
CAS 67909-31-3
Molekylær formel C13 H16 O3 Si
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C13H16O3Si/c1-9-7-13(14)15-12-8-10(5-6-11(9)12)16-17(2,3)4/h5-8H,1-4H3
SMIL CC1=CC(=O)Oc2cc(O[Si](C)(C)C)ccc12
IUPAC navn 4-methyl-7-trimethylsilyloxychromen-2-one
Molekylvægt (g/mol) 248.35
Formel vægt 248.0869
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.