Få mere at vide
4-Methyl-7-trimethylsilyloxycoumarin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-7-trimethylsilyloxycumarin |
| CAS | 67909-31-3 |
| Molekylær formel | C13 H16 O3 Si |
| Mængde | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O3Si/c1-9-7-13(14)15-12-8-10(5-6-11(9)12)16-17(2,3)4/h5-8H,1-4H3 |
| SMIL | CC1=CC(=O)Oc2cc(O[Si](C)(C)C)ccc12 |
| IUPAC navn | 4-methyl-7-trimethylsilyloxychromen-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 248.35 |
| Formel vægt | 248.0869 |