Få mere at vide
4-methyl-7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10285984
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10285984 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10274154 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10285984 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC62039CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 910037-15-9
Molekylær formel C14H21BN2O3
Molekylvægt (g/mol) 276.14
MDL nummer MFCD09065020
InChI nøgle PDTRXHRSCGNYFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-boronic acid, pinacol ester, 4-methyl-7-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine, 4-methyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-boronic acid, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-boronic acid pinacol ester, 2-3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine,3,4-dihydro-4-methyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-methyl-7-4,4,5,5-tetra-me-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine
PubChem CID 24229653
IUPAC navn 4-methyl-7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydropyrido[3,2-b][1,4]oxazin
SMIL CN1CCOC2=C1N=CC(=C2)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 276.14
Procent renhed 97%