missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Methyl-7-[[3,4,6-tri-O-acetyl-2-(acetylamino)-2-deoxy-Beta-D-glucopyranosyl]oxy]-2H-1-benzopyran-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-7-((3,4,6-tri-O-acetyl-2-(acetylamino)-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl)oxy)-2H-1-benzopyran-2-one |
| CAS | 38971-29-8 |
| Molekylær formel | C24H27NO11 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 7-(2-Acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyloxy)-4-methyl-coumarin Triacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C24H27NO11/c1-11-8-20(30)35-18-9-16(6-7-17(11)18)34-24-21(25-12(2)26)23(33-15(5)29)22(32-14(4)28)19(36-24)10-31-13(3)27/h6-9,19,21-24H,10H2,1-5H3,(H,25,26)/t19-,21-,22-,23-,24-/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)N[C@H]1[C@H](Oc2ccc3C(=CC(=O)Oc3c2)C)O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC navn | [(2R,3S,4R,5R,6S)-5-acetamido-3,4-diacetyloxy-6-(4-methyl-2-oxochromen-7-yl)oxyoxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 505.47 |
| Formel vægt | 505.1584 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?