Få mere at vide
4-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid |
| CAS | 66909-28-2 |
| Molekylær formel | C7H7NO3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO3/c1-4-2-6(9)8-3-5(4)7(10)11/h2-3H,1H3,(H,8,9)(H,10,11) |
| SMIL | CC1=CC(=O)NC=C1C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-methyl-6-oxo-1H-pyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 153.14 |
| Formel vægt | 153.0426 |