Få mere at vide
4-Methyl-6-(methylamino)-1,3,5-triazin-2(1H)-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-6-(methylamino)-1,3,5-triazin-2(1H)-one |
| CAS | 879554-45-7 |
| Molekylær formel | C5H8N4O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 6-Hydroxy-2-methyl-4-(methylamino)-1,3,5-Triazine; |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N4O/c1-3-7-4(6-2)9-5(10)8-3/h1-2H3,(H2,6,7,8,9,10) |
| SMIL | O=C1NC(NC)=NC(C)=N1 |
| IUPAC navn | 4-methyl-6-(methylamino)-1,3,5-triazin-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.14 |
| Formel vægt | 140.07 |