Få mere at vide
(4-methyl-6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-4-yl)eddikesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10387204
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10387204 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10786725 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10387204 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC61801DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 57153-43-2
Molekylær formel C10H12O3S
Molekylvægt (g/mol) 212.263
MDL nummer MFCD01850960
InChI nøgle MBZWBAMMUGJINB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran-4-yl acetic acid, 4-methyl-6h,7h-thieno 3,2-c pyran-4-yl acetic acid, 4h-thieno 3,2-c pyran-4-aceticacid, 6,7-dihydro-4-methyl, 2-4-methyl-6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran-4-yl acetic acid, 2-4-methyl-6,7-dihydro-4h-thiopheno 3,2-c pyran-4-yl acetic acid
PubChem CID 12225898
IUPAC navn 2-(4-methyl-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyran-4-yl)eddikesyre
SMIL CC1(C2=C(CCO1)SC=C2)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Methyl-6, 7-dihydro-4H-thieno[3, 2-c]pyran-4-yl)acetic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 212.27
Procent renhed 97%