Få mere at vide
4-Methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)-2H-pyran-2-one, TRC
Artikelnummer. 30466506
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
Artikelnummer. Mængde
30466506 1 g
30464625 100 mg
30481070 500 mg
3 options
Artikelnummer. 30466506
Brand: Toronto Research Chemicals TRCM3312601G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50650-75-4
Kemisk navn eller materiale 4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)-2H-pyran-2-one
Formel vægt 222.162
InChI formel InChI=1S/C14H22O2/c1-10-6-12(16-13(15)8-10)7-11(2)9-14(3,4)5/h6,8,11H,7,9H2,1-5H3
IUPAC navn 4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)pyran-2-one
Molekylær formel C14 H22 O2
Molekylvægt (g/mol) 222.32
SMIL CC(CC1=CC(=CC(=O)O1)C)CC(C)(C)C
Synonym USP Piroctone Related Compound B, Piroctone USP Related Compound B
Tekniske data
Mængde 1 g