Få mere at vide
4-Methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)-2H-pyran-2-on, TRC
Artikelnummer. 30481070
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30481070 500 mg
30466506 1 g
30464625 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30481070 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM331260500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50650-75-4
Molekylær formel C14 H22 O2
Molekylvægt (g/mol) 222.32
Synonym USP Piroctone Related Compound B, Piroctone USP Related Compound B
IUPAC navn 4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)pyran-2-one
SMIL CC(CC1=CC(=CC(=O)O1)C)CC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)-2H-pyran-2-one
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C14H22O2/c1-10-6-12(16-13(15)8-10)7-11(2)9-14(3,4)5/h6,8,11H,7,9H2,1-5H3
Formel vægt 222.162