Få mere at vide
4-Methyl-6-(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)-2-propyl-1H-benzimidazole, Mikromol™
Beskrivelse
4-Methyl-6-(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)-2-propyl-1H-benzimidazole
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-6-(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)-2-propyl-1H-benzimidazole |
| CAS | 152628-02-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Methyl-6-(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)-2-propyl-1H-benzimidazole |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H20 N4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Telmisartan Imp. A (EP), Telmisartan USP Related Compound A, Telmisartan USP RC A, 4-Methyl-6-(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)-2-propyl-1H-benzimidazole, Telmisartan Related Compound A (USP), Telmisartan Related Compound A, Telmisartan Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20N4/c1-4-7-17-20-15-11-13(10-12(2)18(15)22-17)19-21-14-8-5-6-9-16(14)23(19)3/h5-6,8-11H,4,7H2,1-3H3,(H,20,22) |
| SMIL | CCCc1nc2c(C)cc(cc2[nH]1)c3nc4ccccc4n3C |
| IUPAC navn | 4-methyl-6-(1-methylbenzimidazol-2-yl)-2-propyl-1H-benzimidazole |
| Vis mere |