Få mere at vide
4-Methyl-6-(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)-2-propyl-1H-benzimidazole, Mikromol™
Artikelnummer. 17974186
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17974186 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17974186 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0939.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Methyl-6-(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)-2-propyl-1H-benzimidazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-6-(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)-2-propyl-1H-benzimidazole
CAS 152628-02-9
Analyt- eller komponentnavne 4-Methyl-6-(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)-2-propyl-1H-benzimidazole
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H20 N4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Telmisartan Imp. A (EP), Telmisartan USP Related Compound A, Telmisartan USP RC A, 4-Methyl-6-(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)-2-propyl-1H-benzimidazole, Telmisartan Related Compound A (USP), Telmisartan Related Compound A, Telmisartan Impurity A
InChI formel InChI=1S/C19H20N4/c1-4-7-17-20-15-11-13(10-12(2)18(15)22-17)19-21-14-8-5-6-9-16(14)23(19)3/h5-6,8-11H,4,7H2,1-3H3,(H,20,22)
SMIL CCCc1nc2c(C)cc(cc2[nH]1)c3nc4ccccc4n3C
IUPAC navn 4-methyl-6-(1-methylbenzimidazol-2-yl)-2-propyl-1H-benzimidazole
Molekylvægt (g/mol) 304.39
Mængde 25 mg
Formel vægt 304.1688 g/mol