Få mere at vide
4-Methyl-5-vinylthiazol, TRC
Artikelnummer. 30472005
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30472005 100 g
1 options
Artikelnummer. 30472005 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM338530100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-5-Vinylthiazole
CAS 1759-28-0
Molekylær formel C6 H7 N S
Mængde 100 g
Synonym 4-Methyl-5-vinylthiazole, 4-Methyl-5-ethenylthiazole, 5-Ethenyl-4-methylthiazole, 5-Vinyl-4-methylthiazole
InChI formel InChI=1S/C6H7NS/c1-3-6-5(2)7-4-8-6/h3-4H,1H2,2H3
SMIL Cc1ncsc1C=C
IUPAC navn 5-ethenyl-4-methyl-1,3-thiazol
Molekylvægt (g/mol) 125.19
Formel vægt 125.0299