Få mere at vide
4-Methyl-5-vinylthiazol, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-5-vinylthiazole |
| Smeltepunkt | -15 °C |
| Tæthed | 1.095 |
| Kogepunkt | 67 °C til 68 °C (11 mmHg) |
| Flammepunkt | 70 °C (158 °F) |
| Lugt | Behageligt |
| Brydningsindeks | 1.568 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 107867 |
| Formel vægt | 125.19 |
| Vis mere |