Få mere at vide
4-Methyl-5-vinylthiazol, 98+%
Artikelnummer. 11430327
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430327 5 g 5g
11440327 25 g 25g
11450327 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21719.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1759-28-0 | C6H7NS | 125,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1759-28-0
Molekylær formel C6H7NS
Molekylvægt (g/mol) 125.19
MDL nummer MFCD00005337
InChI nøgle QUAMMXIRDIIGDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-5-vinylthiazole, thiazole, 5-ethenyl-4-methyl, 4-methyl-5-vinyl thiazole, 5-ethenyl-4-methylthiazole, thiazole, 4-methyl-5-vinyl, vinylsulfurol, vinyl sulfurol, fema no. 3313, 5-vinyl-4-methylthiazole, 4-methyl-5-vinyl-thiazole
PubChem CID 15654
IUPAC navn 5-ethenyl-4-methyl-1,3-thiazol
SMIL CC1=C(SC=N1)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-5-vinylthiazole
Smeltepunkt -15°C
Tæthed 1.095
Kogepunkt 67°C to 68°C (11 mmHg)
Flammepunkt 70°C (158°F)
Lugt Pleasant
Brydningsindeks 1.568
Mængde 5 g
Beilstein 107867
Formel vægt 125.19
Procent renhed ≥98%