Få mere at vide
4-Methyl-5-thiazoleethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NOS/c1-5-6(2-3-8)9-4-7-5/h4,8H,2-3H2,1H3 |
| Formel vægt | 143.0405 |