Få mere at vide
4-Methyl-5-thiazolethanol, 98%
Artikelnummer. 11470074
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470074 100 g 100g
11460074 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470074 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13567.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-12-2026
CAS: 137-00-8 | C6H9NOS | 143,204 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 137-00-8
Molekylær formel C6H9NOS
Molekylvægt (g/mol) 143.204
MDL nummer MFCD00005339
InChI nøgle BKAWJIRCKVUVED-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-5-thiazoleethanol, sulfurol, 5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazole, hemineurine, 2-4-methylthiazol-5-yl ethanol, 4-methyl-5-thiazolethanol, 5-thiazoleethanol, 4-methyl, 2-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethanol, 4-methyl-5-hydroxyethylthiazole, 2-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethan-1-ol
PubChem CID 1136
ChEBI CHEBI:17957
IUPAC navn 2-(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethanol
SMIL CC1=C(SC=N1)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-5-thiazoleethanol
Tæthed 1.196
Kogepunkt 135 °C til 137 °C (7 mmHg)
Flammepunkt 142 °C (287 °F)
Brydningsindeks 1.55
Mængde 100 g
Beilstein 114249
Merck Index 14,6126
Formel vægt 143.21
Procent renhed 98%