Få mere at vide
4-Methyl-5-phenylpyrimidine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-5-phenylpyrimidine |
| CAS | 57562-58-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Methyl-5-phenylpyrimidine |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C11 H10 N2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Pyrimidine, 4-methyl-5-phenyl- |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N2/c1-9-11(7-12-8-13-9)10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3 |
| SMIL | Cc1ncncc1c2ccccc2 |
| Vis mere |