Få mere at vide
4-Methyl-5-phenylpyrimidine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322591
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30322591 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30322591 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15140950AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-5-phenylpyrimidine
CAS 57562-58-0
Analyt- eller komponentnavne 4-Methyl-5-phenylpyrimidine
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C11 H10 N2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Pyrimidine, 4-methyl-5-phenyl-
InChI formel InChI=1S/C11H10N2/c1-9-11(7-12-8-13-9)10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3
SMIL Cc1ncncc1c2ccccc2
IUPAC navn 4-methyl-5-phenylpyrimidine
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 170.2105
Mængde 1 ml
Formel vægt 170.0844 g/mol