missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Methyl-5-pentylbenzene-1,3-diol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-5-pentylbenzene-1,3-diol |
| CAS | 889104-80-7 |
| Molekylær formel | C12H18O2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 4-Methyl-5-pentyl-1,3-benzenediol, 4-Methylolivetol, MPBD |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O2/c1-3-4-5-6-10-7-11(13)8-12(14)9(10)2/h7-8,13-14H,3-6H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCc1cc(O)cc(O)c1C |
| IUPAC navn | 4-methyl-5-pentylbenzene-1,3-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.27 |
| Formel vægt | 194.1307 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?