Få mere at vide
4-Methyl-5-oxyethyl Thiazol Diphosphat Ammoniumsalt, TRC
Artikelnummer. 30474168
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30474168 5 mg
30467644 25 mg
30466373 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30474168 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM6504105MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2606-90-8
Molekylær formel C6H11NO7P2S . xH3N
Molekylvægt (g/mol) 303.17
Synonym 2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethyl Trihydrogen Diphosphate
IUPAC navn 2-(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethylfosfon-hydrogenfosfat
SMIL Cc1ncsc1CCOP(=O)(O)OP(=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-5-oxyethyl Thiazol Diphosphate Ammonium Salt
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C6H11NO7P2S/c1-5-6(17-4-7-5)2-3-13-16(11,12)14-15(8,9)10/h4H,2-3H2,1H3,(H,11,12)(H2,8,9,10)
Formel vægt 302.9731