missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Methyl-5-nonanone, TRC

Artikelnummer. 30466613
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30466613 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30466613 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3211755G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-5-nonanone
CAS 35900-26-6
Molekylær formel C10H20O
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H20O/c1-4-6-8-10(11)9(3)7-5-2/h9H,4-8H2,1-3H3
SMIL CCCCC(=O)C(C)CCC
IUPAC navn 4-methylnonan-5-one
Molekylvægt (g/mol) 156.27
Formel vægt 156.1514
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.