Få mere at vide
4-Methyl-5-nonanol, 98%
Artikelnummer. 11490747
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490747 10 g 10g
11400757 50 g 50g
11410757 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490747 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23167.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 154170-44-2 | C10H22O | 158.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 154170-44-2
Molekylær formel C10H22O
Molekylvægt (g/mol) 158.29
MDL nummer MFCD00046696
InChI nøgle MBZNNOPVFZCHID-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-methyl-5-nonanol, 5-nonanol, 4-methyl, 4-methyl 5-nonanol, acmc-1c1h3
PubChem CID 3025865
IUPAC navn 4-methylnonan-5-ol
SMIL CCCCC(O)C(C)CCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-5-nonanol
Brydningsindeks 1.436
Mængde 10 g
Formel vægt 158.29
Procent renhed 98%