Få mere at vide
4-methyl-5-nitroimidazol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11986271 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11986271 1 g Glasflaske 1g
11996271 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11986271 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 440400010
Kemiske identifikatorer
CAS 14003-66-8
Molekylær formel C4H5N3O2
Molekylvægt (g/mol) 127.10
MDL nummer MFCD01721395
InChI nøgle WSYOWIMKNNMEMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-5-nitroimidazole, 5-methyl-4-nitroimidazole, 4-methyl-5-nitro-1h-imidazole, 1h-imidazole, 4-methyl-5-nitro, imidazole, 4-methyl-5-nitro, imidazole, 5-methyl-4-nitro, unii-5pul8bw840, imidazole, 4 or 5-methyl-5 or 4-nitro, 4-methyl-5-nitro-3h-imidazole, 1h-imidazole,4-methyl-5-nitro
PubChem CID 26385
IUPAC navn 5-methyl-4-nitro-lH-imidazol
SMIL CC1=C(N=CN1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-5-nitroimidazole
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 203.2°C to 203.3°C
Farve Hvid til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 127.1
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Methyl-4-nitroimidazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.