Få mere at vide
4-Methyl-5-nitrocatechol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-5-nitrocatechol |
| CAS | 68906-21-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C7 H7 N O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-Homopyrocatechol','5-nitro- (4CI), 4-Methyl-5-nitro-1,2-benzenediol, 4-Methyl-5-nitrocatechol, 4-Methyl-5-nitropyrocatechol, 1,2-Benzenediol','4-methyl-5-nitro- |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO4/c1-4-2-6(9)7(10)3-5(4)8(11)12/h2-3,9-10H,1H3 |
| SMIL | Cc1cc(O)c(O)cc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 4-methyl-5-nitrobenzene-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.13 |
| Vis mere |