Få mere at vide
4-methyl-5-(2-pyrazinyl)-1,2-dithiol-3-thion, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458985
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15458985 100 mg 100mg
15468985 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15458985 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H35120.MC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 64224-21-1 | C8H6N2S3 | 226.33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64224-21-1
Molekylær formel C8H6N2S3
Molekylvægt (g/mol) 226.33
MDL nummer MFCD00868499
InChI nøgle CKNAQFVBEHDJQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym oltipraz, oltiprazum, 4-methyl-5-pyrazin-2-yl-3h-1,2-dithiole-3-thione, ccris 4048, oltipraz inn, 4-methyl-5-pyrazinyl-3h-1,2-dithiole-3-thione, oltiprazum inn-latin, unii-6n510jul1y, 5-2-pyrazinyl-4-methyl-1,2-dithiole-3-thione, 3h-1,2-dithiole-3-thione, 4-methyl-5-pyrazinyl
PubChem CID 47318
ChEBI CHEBI:77319
IUPAC navn 4-methyl-5-pyrazin-2-yldithiol-3-thion
SMIL CC1=C(SSC1=S)C1=CN=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-5-(2-pyrazinyl)-1,2-dithiole-3-thione
Farve Orange-rød
Mængde 100 mg
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 226.34
Fysisk form Fast stof