Få mere at vide
4-Methyl-5-(2-phosphorylethyl)thiazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-5-(2-phosphorylethyl)thiazole |
| CAS | 3269-79-2 |
| Molekylær formel | C6H10NO4PS |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 5-(β-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole monophosphate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10NO4PS/c1-5-6(13-4-7-5)2-3-11-12(8,9)10/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10) |
| SMIL | CC1=C(SC=N1)CCOP(O)(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.18 |
| Formel vægt | 223.01 |