missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Methyl-5-[(2-aminoethyl)thiomethyl]imidazole Dihydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30472929
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
200 mg
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30472929 200 mg
30476991 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30472929 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM286500200MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 38603-72-4
Molekylær formel C7 H13 N3 S . 2 Cl H
Molekylvægt (g/mol) 244.19
Synonym Cimetidine Ep Impurity J Dihydrochloride
IUPAC navn 2-[(4-methyl-1H-imidazol-5-yl)methylsulfanyl]ethanamine;dihydrochloride
SMIL Cl.Cl.Cc1nc[nH]c1CSCCN

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-5-[(2-aminoethyl)thiomethyl]imidazole Dihydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 200 mg
InChI formel InChI=1S/C7H13N3S.2ClH/c1-6-7(10-5-9-6)4-11-3-2-8;;/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,9,10);2*1H
Formel vægt 243.0364
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.