Få mere at vide
4-methyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrol-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10528053
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10528053 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10128182 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10528053 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC40904CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 121933-60-6
Molekylær formel C8H7NOS
Molekylvægt (g/mol) 165.21
MDL nummer MFCD07772837
InChI nøgle XFKPNQZVRPOJNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-4h-thieno 3,2-b pyrrole-5-carbaldehyde, 4-methylthieno 3,2-b pyrrole-5-carbaldehyde, 4h-thieno 3,2-b pyrrole-5-carboxaldehyde,4-methyl, acmc-20mpsu, 4-methylthiopheno 3,2-b pyrrole-5-carbaldehyde, 4-methyl-4h-thieno 3,2-b pyrrole-5-carboxaldehyde
PubChem CID 7164609
IUPAC navn 4-methylthieno[3,2-b]pyrrol-5-carbaldehyd
SMIL CN1C(C=O)=CC2=C1C=CS2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-4H-thieno[3, 2-b]pyrrole-5-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 165.22
Procent renhed 97%