Få mere at vide
4-methyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrol-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10128182
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10128182
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC40904DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 121933-60-6
Molekylær formel C8H7NOS
Molekylvægt (g/mol) 165.21
MDL nummer MFCD07772837
InChI nøgle XFKPNQZVRPOJNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-4h-thieno 3,2-b pyrrole-5-carbaldehyde, 4-methylthieno 3,2-b pyrrole-5-carbaldehyde, 4h-thieno 3,2-b pyrrole-5-carboxaldehyde,4-methyl, acmc-20mpsu, 4-methylthiopheno 3,2-b pyrrole-5-carbaldehyde, 4-methyl-4h-thieno 3,2-b pyrrole-5-carboxaldehyde
PubChem CID 7164609
IUPAC navn 4-methylthieno[3,2-b]pyrrol-5-carbaldehyd
SMIL CN1C(C=O)=CC2=C1C=CS2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-4H-thieno[3, 2-b]pyrrole-5-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 165.22
Procent renhed 97%