Få mere at vide
(4-methyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrol-5-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10117852
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10117852 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10085762 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10117852 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC40909CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 121933-59-3
Molekylær formel C8H9NOS
Molekylvægt (g/mol) 167.23
MDL nummer MFCD07772838
InChI nøgle ZRWPUHUHJRQLCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-4h-thieno 3,2-b pyrrol-5-yl methanol, 4-methylthieno 3,2-b pyrrol-5-yl methanol, 4h-thieno 3,2-b pyrrole-5-methanol,4-methyl, acmc-1c2v7, 4-methyl-4h-thieno 3,2-b pyrrol-5-yl-methanol, 4-methylthiopheno 2,3-d pyrrol-5-yl methan-1-ol
PubChem CID 6483918
IUPAC navn {4-methyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrol-5-yl}methanol
SMIL CN1C(CO)=CC2=C1C=CS2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Methyl-4H-thieno[3, 2-b]pyrrol-5-yl)methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 167.23
Procent renhed 97%